Merck
46145
Resolve-Al
purum p.a., suitable for NMR (spectroscopy)
Synonym(e):
Eu(dpm)3, Europium(III)-tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat), Europium-tris-(dipivaoylmethan), Tris-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)-europium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Eu(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
701.77
EC Number:
239-565-5
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4167338
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum p.a.
reaction suitability
core: europium, reagent type: catalyst
mp
187-191 °C
suitability
suitable for NMR (spectroscopy)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Eu](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Eu/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI key
DVUACRCEVJAWMS-LWTKGLMZSA-K
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michiya Fujiki et al.
Frontiers in chemistry, 8, 685-685 (2020-09-10)
We report emerging circularly polarized luminescence (CPL) at 4f-4f transitions when lanthanide (EuIII and TbIII) tris(β-diketonate) embedded to cellulose triacetate (CTA), cellulose acetate butyrate (CABu), D-/L-glucose pentamethyl esters ( D-/ L-Glu), and D-/L-arabinose tetramethyl esters ( D-/ L-Ara) are in