Merck
44880
Supelco
1-Phenyl-eicosan
analytical standard
Synonym(e):
Eicosylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)19C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.64
Beilstein:
2561141
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
40-43 °C
Anwendung(en)
environmental
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)