Merck
443115
Supelco
Füll-Lösung fuer Cyanid- oder Sulfid-Elektrode (10% KNO3
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
bp
100 °C/750 mmHg
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)