Merck
43838
Supelco
Hop-21(22)-en -Lösung
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H50
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Assay
≥97.0% (GC/MS)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
0.1 mg/mL in isooctane
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC\C2=C(/C)C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)