Merck
43729
1-Methyl-2-pyrrolidon
for metal speciation analysis, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-828-1
Beilstein/REAXYS Number:
106420
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
518 °F
quality
for metal speciation analysis
expl. lim.
9.5 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.47 (lit.), n20/D 1.470
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤100 μg/kg, chloride (Cl-): ≤100 μg/kg, iodide (I-): ≤100 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤200 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤100 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤100 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 μg/kg
SMILES string
CN1CCCC1=O
cation traces
Ag: ≤2 μg/kg, Al: ≤5 μg/kg, As: ≤0.5 μg/kg, Au: ≤0.5 μg/kg, Ba: ≤2 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤10 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤1 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤5 μg/kg, Fe: ≤10 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤1 μg/kg, Hg: ≤1 μg/kg, In: ≤0.5 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤20 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤1 μg/kg, Mn: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤500 μg/kg, Ni: ≤1 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤1 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤5 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤1 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, V: ≤1 μg/kg, Zn: ≤10 μg/kg, Zr: ≤1 μg/kg
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
NMP is an effective solvent for organic and inorganic compounds. Tertiary amides in H-bond basicity are decreased by bulky substituents on carbon than bulky substituents on nitrogen. It is also an effective solvent for the decarbonylation of aldehydes. It exhibits as reagent and amidines formed from NMP exist as amidine-enediamine tautomers. As cosolvent it has ability to enhance the reactivity of other reagents.
Application
NMP was used:
  • as an aqueous physical solvent to measure the molar heat capacities.
  • in the synthesis of Nafion/SiO2 nanocomposite membranes.
  • in the synthesis of N-Butyl-N,N-dimethyl chitosan iodide (QCh).
  • as an inducer to demonstrate phenotypic resistance to Chloramphenicol and ampicillin in Escherichia coli K-12 starins.
  • used as polar solvent inducer for erythroleukemic cell differentiation.
  • as a blocking reagent in microarray manufacturing.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidon
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)