Merck
43581
Epoxid-Hydrolase aus Rhodotorula glutinis
BioChemika
Synonym(e):
Hydratase, Epoxid
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Produktlinie
BioChemika
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)