41555
2-Lauroyl-glycerin
analytical standard
Synonym(e):
β-Monolaurin, 1,3-Dihydroxypropan-2-yl-dodecanoat, 2-Dodecanoyl-glycerin, 2-Monolaurin, 2-Monolauroyl-glycerin, Dodecansäure-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-ester, Glycerin-2-laurat
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
O=C(CCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-14(12-16)13-17/h14,16-17H,2-13H2,1H3
InChIKey
ZUCMOZYYSZYRRM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?