Merck
41544
Siebkalibrierungsstandard, rückführbar auf NIST SRM
250 μm (60 mesh)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd SS405
particle size
250 μm (60 mesh)
application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
format
neat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS000888-1G04061838353412