Merck
41510
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Neopentylglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
EC Number:
204-781-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605291
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.8 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
1.34 %, 149 °F, 18.8 %, 177 °F
mp
126-128 °C
SMILES string
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)