Merck
414001PLATER
Stylus (1 mL)
for use with easySpiral (platers), pkg of 1 sets
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NB.24
Materialien
plastic bottle
Verpackung
pkg of 1 sets
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with easySpiral (platers)
Allgemeine Beschreibung
One Stylus (1mL) kit with connectors for easySpiral® plater
Anwendung
Culture media plating
Rechtliche Hinweise
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)