Merck
41290
Pelargoninchlorid
analytical standard
Synonym(e):
3,5-Bis-(glucosyloxy)-4′,7-dihydroxy-flavyliumchlorid, Monardin, Pelargonidin-3,5-di-O-glucosidchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31ClO15
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
630.98
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
241-360-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥88% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1, [Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc(O)cc3[o+]c2-c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15.ClH/c28-8-17-19(32)21(34)23(36)26(41-17)39-15-6-12(31)5-14-13(15)7-16(25(38-14)10-1-3-11(30)4-2-10)40-27-24(37)22(35)20(33)18(9-29)42-27;/h1-7,17-24,26-29,32-37H,8-9H2,(H-,30,31);1H/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,26-,27-;/m1./s1
InChI key
DIRROHKULXIUCB-DHJOXOLYSA-N
Application
Pelargonin chloride has been used as standard in the quantitative determination of the total amount of flavonoids like anthocyanin content present in sour cherries using high performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pelargonin chloride can be used as standard in the quantitative determination of the total amount of flavonoids like anthocyanin content present in sour cherries using high performance liquid chromatography(HPLC).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct photothermal techniques for rapid quantification of total anthocyanin content in sour cherry cultivars
<BIG>Doka O, et al.</BIG>
Talanta, 84(2), 341-346 (2011)
Direct photothermal techniques for rapid quantification of total anthocyanin content in sour cherry cultivars
Doka O, et al.
Talanta, 84, 341-346 (2011)