Merck
41270
Violett-Rot-Galle-Lactose-Dextrose-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Kristallviolett-Neutralrot-Galle-Glucose-Lactose-Agar, VRB-Lactose-Dextrose-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , bile salts, 1.5 g/L , crystal violet, 0.002 g/L , dextrose monohydrate, 10 g/L , lactose monohydrate, 10.0 g/L , neutral red, 0.03 g/L , pancreatic digest of gelatin, 7.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
selective and differential for Citrobacter spp., selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Klebsiella spp., selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., selective and differential for coliforms, selective and differential for enterobacteriaceae
General description
Ein Selektivagar zur Detektion von Enterobacteriaceae gemäss der Europäischen Pharmacopöe. Dieses Medium wird, mittels progressiver Anreicherung, speziell für die Wiederfindung von prozessgestressten Bakterien verwendet.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.