Merck
40982
Mais-GVO-Standard ERM-BF423
Set for 0%, 0.1%, 1%, 10% MIR604
Synonym(e):
GVO Standard ERM-BF423, Mais MIR604
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
microbiology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
436135-5G04061831810943