Merck
40545
CaCO3-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Agar mit Calciumcarbonat, Custer′s Chalk Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15 g/L , CaCO3 (fine granulated), 5 g/L , glucose, 50 g/L , yeast extract, 5 g/L
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective and differential for Candida spp., nonselective and differential for Pichia spp., nonselective and differential for Saccharomyces spp., nonselective and differential for Zygosaccharomyces spp., nonselective and differential for molds (General Media), nonselective and differential for yeasts (General Media)
Application
CaCO3-Agar ist ein Medium zur Differenzierung von Mikroorganismen basierend auf der Säureproduktion aus Glucose. Kurtzman und Fell (1998) empfehlen diese Formulierung zur Identifikation von Hefen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.