Merck
39367
1-Dansyl-piperazin
≥99.0%
Synonym(e):
1-[5-(Dimethylamino)-naphthalin-1-sulfonyl]-piperazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H21N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.42
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade ((HPLC))
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
mp
130-135 °C
fluorescence
λex 340 nm; λem 523 nm in methanol
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H21N3O2S/c1-18(2)15-7-3-6-14-13(15)5-4-8-16(14)22(20,21)19-11-9-17-10-12-19/h3-8,17H,9-12H2,1-2H3
InChI key
NRTFFCBHBQNURK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagens für die Fluorometrische Bestimmung von Fettsäuren in Körperflüssigkeiten ; Fettsäurebestimmung durch Vorsäulenderivatisierung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Junker-Buchheit, H. Jork
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 331, 387-387 (1988)
I Yanagisawa et al.
Journal of chromatography, 345(2), 229-240 (1985-12-13)
The quantitative determination of saturated and unsaturated fatty acids (ranging from acetic acid to lignoceric acid) in biological samples is presented. The secondary amine group of 5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulponyl-semipiperazide (dansyl-semipiperazide) reacts with the carboxyl group of the fatty acids to form an