Wichtige Dokumente
39363
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-DL-milchsäure Natriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
α,3,4-Trihydroxy-benzolpropansäure Natriumsalz, Natrium-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-DL-lactat
About This Item
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤12.0% water
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].OC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H10O5.Na/c10-6-2-1-5(3-7(6)11)4-8(12)9(13)14;/h1-3,8,10-12H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChIKey
ZMMKVDBZTXUHFO-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)