Merck
39351
3-Dimethylamino-propionsäure-ethylester
purum, ≥95.0% (NT)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.20
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
243-524-7
Beilstein/REAXYS Number:
1702477
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥95.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.419
bp
56-57 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.917 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCN(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)