Wichtige Dokumente
379530
Naphthalin-2,3-dicarbonsäurediamid
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C10H6(CONH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(N)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)