Wichtige Dokumente
37910
7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophyllin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
7-(2,3-Dihydroxypropyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purin-2,6-dion, Diprophyllin, Dyphyllin
About This Item
Assay
≥97.0% (HPLC)
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
161-162 °C (lit.)
161-164 °C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)CO)c2C1=O
InChI
1S/C10H14N4O4/c1-12-8-7(9(17)13(2)10(12)18)14(5-11-8)3-6(16)4-15/h5-6,15-16H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
KSCFJBIXMNOVSH-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)