Merck
37892
Buminafos
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38NO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
257-085-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2289568
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCNC1(CCCCC1)P(=O)(OCCCC)OCCCC
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9783-5G04061832423050