Merck
37541
Supelco
AQUANAL-Oekotest Wasserlabor
cuvettes refill for 37557
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41113319
Anwendung(en)
environmental
general analytical
Allgemeine Beschreibung
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Rechtliche Hinweise
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)