Merck
37476
Supelco
AQUANAL-plus Zinn (Sn) 0.1-1.2 mg/L
refill pack for 37436
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41113319
Anwendung(en)
environmental
general analytical
Allgemeine Beschreibung
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
Hinweis zur Analyse
auch für die photometrische Auswertung
Rechtliche Hinweise
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)