Wichtige Dokumente
37426
AQUANAL™-plus Magnesium (Mg) 100-1500 mg/L
test set with color comparator and check solution
About This Item
Verwendung
sufficient for 60 tests
Messbereich
10-1000 mg/L (photometric, Spectro 3)
100-1500 mg/L (color chart)
Anwendung(en)
environmental
general analytical
SMILES String
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChIKey
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Bildung eines roten Farbstoffes mit dem Reagenz nach Mann und Yoe
Abstufung (Farbvergleichskarte)
0 - 100 - 200 - 300 - 500 - 1000 - 1500 mg/L (Mg2+)
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)