Merck
372048
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinmethanol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
98%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
InChIKey
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
Anwendung
NLO Material
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)