Merck
37201
Sulfit-Teststäbchen Quantofix®
10-1000 mg/L (SO3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41113319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
semi-quantitative
specific analyte(s)
sulfite
measuring range
10-1000 mg/L (SO3)
application(s)
environmental
general analytical
detection method
colorimetric
General description
Inhalt:
Packung mit 100 Teststäbchen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).
Abstufung:
0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l SO32-
Application
It was used in characterizing Na233SO3, in an attempt to demonstrate the presence of coordinated sulfate, in the reaction pathway of Arabidopsis thaliana sulfite oxidase, using 33S labeling and electron spin echo envelope modulation spectroscopy.
Legal Information
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrei V Astashkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(47), 14800-14810 (2007-11-07)
Sulfite oxidase from Arabidopsis thaliana has been reduced at pH = 6 with sulfite labeled with 33S (nuclear spin I = 3/2), followed by reoxidation by ferricyanide to generate the Mo(V) state of the active center. To obtain information about