Wichtige Dokumente
37009
Isouron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3-(5-tert.-Butyl-3-isoxazolyl)-1,1-dimethyl-harnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(=O)Nc1cc(on1)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)7-6-8(12-15-7)11-9(14)13(4)5/h6H,1-5H3,(H,11,12,14)
InChIKey
JLLJHQLUZAKJFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)