Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
description
suitable for EPA Method 610
quality
in cyclohexane
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycyclen-Standardlösung 16
signalword
Danger
hcodes
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
207-08-9 + 205-99-2 + 56-55-3 + 53-70-3 + 110-82-7 + 218-01-9 + 50-32-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?