Merck
36937
6,8-Difluor-4-methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosid
≥98.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16F2O8
Molekulargewicht:
374.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λex 366 nm; λem 448 nm in 50 mM phosphate buffer pH 8.0 (β-glucosidase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c(F)cc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)