Wichtige Dokumente
36788
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)-morpholin
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
very deep yellow
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
SMILES String
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)