Merck
366862
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Octylcyclohexyl)-phenylisothiocyanat
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7C6H10C6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Form
liquid crystal (nematic)
bp
190 °C/0.01 mmHg (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)N=C=S
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)