Merck
36588
Simazin -Lösung
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12ClN5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.66
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
10895
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCNc1nc(Cl)nc(NCC)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
InChI key
ODCWYMIRDDJXKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Simazine is a systemic triazine herbicide, which can have the tendency to suppress the photosynthesis process and block the linear electron transport in light chain.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemical sensor based on molecularly imprinted composite membrane of poly (o-aminothiophenol) with gold nanoparticles for sensitive determination of herbicide simazine in environmental samples
Zhang J, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 249, 747-755 (2017)
Fast pesticide detection inside microfluidic device with integrated optical pH, oxygen sensors and algal fluorescence
Tahirbegi BI, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 88, 188-195 (2017)
Marcela Hernández et al.
FEMS microbiology ecology, 78(3), 511-519 (2011-11-10)
s-Triazine herbicides are widely used for weed control, and are persistent in soils. Nitrification is an essential process in the global nitrogen cycle in soil, and involves ammonia-oxidizing Bacteria (AOB) and ammonia-oxidizing Archaea (AOA). In this study, we evaluated the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36588-2ML04061831825916