Wichtige Dokumente
36572
1,4-Dichlor-2-nitrobenzol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,5-Dichlornitrobenzol, Nitro-p-dichlorbenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
9.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
266-269 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChIKey
RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
275.0 °F
Flammpunkt (°C)
135 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)