Merck
36218
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorphenylhydrazin -hydrochlorid
purum, ≥95.0% (AT)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3NHNH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.49
Beilstein:
3708828
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥95.0% (AT)
Verunreinigungen
~5% water
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C (lit.)
220-224 °C
SMILES String
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChIKey
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)