Merck
35807
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on
technical, ≥90% (AT)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3Cl2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.07
Beilstein:
1342220
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical
Assay
≥90% (AT)
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=C(Cl)C(=O)SS1
InChI
1S/C3Cl2OS2/c4-1-2(5)7-8-3(1)6
InChIKey
QGSRKGWCQSATCL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)