Fortfahren mit
34855-M
Cyclohexan
suitable for HPLC, ≥99.7%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-806-2
Beilstein/REAXYS Number:
1900225
MDL number:
Assay:
≥99.7%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
80.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
HPLC grade
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
168.8 mmHg ( 37.7 °C), 77 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
9 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
evapn. residue
≤0.0005%
transmittance
220 nm, ≥20%, 230 nm, ≥50%, 235 nm, ≥80%, 255 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.), 0.780 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤1.00, λ: 220 nm Amax: ≤0.50, λ: 230 nm Amax: ≤0.20, λ: 235 nm Amax: ≤0.10, λ: 240 nm Amax: ≤0.08, λ: 250 nm Amax: ≤0.03, λ: 255 nm Amax: ≤0.01
SMILES string
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI key
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Important notice
  • The article number 34855-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34855-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6504551.028271.00667
assay
≥99.7%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
grade
HPLC grade
grade
HPLC grade
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
4-7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
impurities
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm, <0.01% water
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18.00 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)