34567
Flonicamid Metabolite TFNA
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-(Trifluormethyl)-nicotinsäure, 4-(Trifluormethyl)pyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
mp (Schmelzpunkt)
146-148 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
SMILES String
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChIKey
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)