Merck
33853
Thionazin-d10
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O-Di-(ethyl-d10)-O-(2-pyrazinyl)-phosphorothioat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8D10H3N2O3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.30
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1cnccn1)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
IRVDMKJLOCGUBJ-MWUKXHIBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)