Merck
33567
Supelco
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol-3,5-d2-monoethoxylat -Lösung
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethanol, 2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylat, 363-NP1EO-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-3,5-d2-monoethoxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17D2H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6D,7D
InChIKey
QRFCMJANHDRHEH-QFIQSOQBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certan Vial
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anika L Dzierlenga et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(6), 722-732 (2019-11-05)
Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFAS) are environmentally persistent chemicals associated with many adverse health outcomes. The National Toxicology Program evaluated the toxicokinetics (TK) of several PFAS to provide context for toxicologic findings.Plasma TK parameters and tissue (liver, kidney, brain)
Protokolle
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.