Merck
32962
Supelco
3-Acetyldeoxynivalenol-13C17 -Lösung
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
3-Acetyl-DON 13C-markiert
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C17H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
25 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+17
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][13C](=O)O[13C@@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH3])[13C@]3([13CH2]O3)[13C@@H]1O[13C@@H]4[13CH]=[13C]([13CH3])[13C](=O)[13C@@H](O)[13C@]24[13CH2]O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChIKey
ADFIQZBYNGPCGY-CJTIMMQGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certan Vial
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)