Merck
32498
Silthiofam
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-Allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)-thiophen-3-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H21NOSSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1sc(c(c1C)C(=O)NCC=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H21NOSSi/c1-7-8-14-12(15)11-9(2)10(3)16-13(11)17(4,5)6/h7H,1,8H2,2-6H3,(H,14,15)
InChI key
MXMXHPPIGKYTAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Silthiofam is a thiophenecarboxamide fungicide.
Application
Silthiofam may be used as a reference standard in the determination of silthiofam in water samples using high-performance liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silthiofam
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)