Wichtige Dokumente
32356
Hydroxyfenbendazol-(methyl-d3) Monohydrat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-[6-[(4-Hydroxyphenyl)-thio]-1H-benzimidazol-2-yl]-carbaminsäure-methyl-d3-ester Monohydrat
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
SMILES String
OC(C=C1)=CC=C1SC2=CC=C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N3)C3=C2.O
InChI
1S/C15H13N3O3S.H2O/c1-21-15(20)18-14-16-12-7-6-11(8-13(12)17-14)22-10-4-2-9(19)3-5-10;/h2-8,19H,1H3,(H2,16,17,18,20);1H2/i1D3;
InChIKey
JFFKWYDCSIKODM-NIIDSAIPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)