32280
Diethylenglykol-monomethylether
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Methyldiglykol
About This Item
Dampfdichte
4.14 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Brechungsindex
n20/D 1.426
bp
190-194 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-70 °C (lit.)
Dichte
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?