Fortfahren mit
32211-M
Chloroform
puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
99.0-99.4% (GC)
Technique(s):
RNA extraction: suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
99.0-99.4% (GC)
form
liquid
contains
~1% ethanol as stabilizer
technique(s)
RNA extraction: suitable
impurities
≤0.00001% free chlorine (Cl), ≤0.00005% free acid (as HCl), ≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.005% aldehydes and ketones (as CH3COCH3), ≤0.005% carbonyl compounds (as CO), ≤0.01% tetrachloroethene (GC), ≤0.01% tetrachloromethane (GC), ≤0.01% trichloroethene (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.03% dichloromethane (GC), 0.6-1.0% ethanol (GC)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.476-1.483 g/mL at 20 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0001%
SMILES string
ClC(Cl)Cl
cation traces
Al: ≤0.50 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.50 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.02 ppm, Cu: ≤0.02 ppm, Fe: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.10 ppm, Mn: ≤0.02 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.05 ppm, Sn: ≤0.10 ppm, Zn: ≤0.10 ppm
suitability
complies for appearance, complies for reaction against H2SO4, complies for suitability of determ. w. dithizone
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform, ein halogenierter Kohlenwasserstoff, wird in großem Umfang als Lösungsmittel eingesetzt. Sein photochemischer Abbau bei Vorhandensein von wässrigen TiO2-Suspensionen (Wellenlängenbereich von 310–380 nm) wurde untersucht.
Application
Chloroform kann als Lösungsmittel verwendet werden, um die Enantioselektivität von sekundären Alkoholen zu verstärken, die durch die Borhydrid-Reduktion von Carbonylverbindungen bei Vorhandensein von optisch aktiven Ketoiminato-Cobalt-Komplexen gebildet werden.
Chloroform kann in den folgenden Untersuchungen als Lösungsmittel eingesetzt werden:
  • Extraktion von RNA aus Pflanzenzellen[1]
  • Herstellung einer Dioleoylphosphatidylcholin(DOPC)-Lösung[2]
  • Auflösung von 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DSPC)[3]
Es kann in einer schnellen quantitativen Methode zur Freisetzung von periplasmatischen Proteinen aus Bakterienstämmen verwendet werden.[4]
Other Notes
Informationen zur Mischbarkeit von Chloroform finden Sie unter folgendem Link:
Tabelle zur Mischbarkeit/Unmischbarkeit von Chloroform
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34854-M3669191.02445
assay
99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
technique(s)
RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
vapor density
4.1 (vs air)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)