Merck
34854-M
Chloroform
suitable for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-663-8
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
HPLC grade
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
quality
amylene stabilized
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
Free acid, in accordance, acetone, aldehyde, in accordance (nessler test), free chlorine (Cl), in accordance, ≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as HCl), <0.01% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
transmittance
250 nm, ≥50%, 260 nm, ≥85%, 280 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
water: soluble (8.7 g/l at 23 °C (73 °F) - OECD Test Guideline 105)
density
1.48 g/mL at 25 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): in accordance
cation traces
Pb: ≤0.05 mg/kg
absorption
in accordance
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 250 nm Amax: ≤1.00, λ: 260 nm Amax: ≤0.30, λ: 280 nm Amax: ≤0.005
suitability
passes test for reaction against H2SO4, passes test for suitability of determ. w. dithizone
application(s)
general analytical
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chloroform, ein halogenierter Kohlenwasserstoff, wird auf breiter Front als Lösungsmittel eingesetzt. Sein photochemischer Abbau bei Vorhandensein von wässrigen TiO2-Suspensionen (Wellenlängenbereich von 310–380 nm) wurde untersucht.
Application
Chloroform wird für die Ionenaustausch-Isolierung von Sulfatiden aus den Harnproben genutzt, indem DEAE-Cellulose-Membranen vor der Tandem-Massenspektrometrie-Analyse verwendet werden. Es wird als Lösungsmittel für die Langmuir-Blodgett(LB)-Abscheidung von Lipid-Doppelschichten über Glimmerblättern (silberbeschichtete Rückseite) verwendet.†
Other Notes
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34854-4X2.5L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34854-2.5L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34854-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34854-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)