Wichtige Dokumente
30308
Iodsäure
≥99.5% (iodometric)
About This Item
Assay
≥99.5% (iodometric)
Verunreinigungen
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
Anionenspuren
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)