Fortfahren mit
296090
Hexan
95%, anhydrous
Synonym(e):
n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
203-777-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
Assay:
95%
Grade:
anhydrous
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexan, anhydrous, 95%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
impurities
<0.001% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexan ist ein unpolares, flüchtiges organisches Lösungsmittel, das vornehmlich als Extraktionsmittel bei der Verarbeitung von Ölsaaten eingesetzt wird.
Application
  • Comparative Study of Gas and Liquid Chromatography Methods for the Determination of Underivatised Neutral and Acidic Cannabinoids and Cholesterol.: Diese Studie liefert einen detaillierten Vergleich chromatographischer Verfahren, bei denen Hexan als Lösungsmittel zur Analyse der chemischen Profile von Cannabinoiden und Cholesterin ohne Derivatisierung verwendet wird, wobei Verbesserungen der Effizienz und Auflösung hervorgehoben werden (Czauderna M et al., 2024).
  • Chemical Composition and Antimicrobial Properties of Morchella crassipes (Ascomycota) from Kashmir Valley (India).: In diesem Artikel werden die chemischen Bestandteile von Morchella classipes untersucht, wobei Hexan für die Extraktion verwendet wird, und seine antimikrobielle Wirksamkeit bewertet, was zu möglichen Anwendungen bei der Identifizierung bioaktiver Verbindungen und bei pharmakologischen Anwendungen beiträgt (Talie M et al., 2024).
  • Production and Physicochemical Characterization of the Gel Obtained in the Fermentation Process of Blue Corn Flour (Zea mays L.) with Colletotrichum gloeosporioides.: In dieser Studie werden die Verwendung von Hexan bei der Trennung und Identifizierung biochemischer Komponenten während der Fermentation von Blaumais-Mehl beschrieben und Erkenntnisse über die industrielle Anwendbarkeit biologischer Materialien gewonnen (Villareal-Rodríguez G et al., 2024).
  • Isolation of a Marker Olean-12-en-28-butanol Derivative from Viscum continuum E. Mey. Ex Sprague and the Evaluation of Its Antioxidant and Antimicrobial Potentials.: In diesem Artikel wird der Extraktionsprozess mit Hexan zur Isolierung spezifischer bioaktiver Verbindungen aus Viscum continuum beschrieben, die eine Grundlage für künftige antioxidative und antimikrobielle Therapien bilden (Mapfumari S et al., 2024).
  • Antioxidant activity of Sophora exigua and liposome development of its powerful extract.: Im Fokus dieser Studie stehen die antioxidativen Eigenschaften von Sophora exigua. Bei dieser Studie wird Hexan im Extraktionsprozess verwendet, um die Bioverfügbarkeit und therapeutische Wirksamkeit der Antioxidantien bei der Formulierung in Liposomen zu verbessern (Rodwattanagul S et al., 2024).
Other Notes
Die Artikelnummer 296090-4X2L wird eingestellt. Bestellen Sie stattdessen bitte die Einzelflasche 296090-2L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf