Merck
29565
Sigma-Aldrich
Cyclononanon
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
C9H16(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.22
Beilstein:
1280879
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-26 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
InChIKey
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)