Merck
29285
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamin
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanmethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
EC Number:
227-634-2
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2935070
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
refractive index
n20/D 1.463
bp
177-178 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Other Notes
Chiral auxiliary; used for preparing chiral polymethacrylamides, which are employed as stationary phases for the liquid-chromatographic resolution of racemic amides ; Preparation of polyamides bound to silica gel for HPLC which are pressure-stable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
125.6 °F - closed cup
flash_point_c
52 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Blaschke et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 98, 808-808 (1986)
G. Blaschke
Journal of Liquid Chromatography, 9, 341-341 (1986)