Merck
28651-U
Hamilton® 1710N Spritze
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
cone tip stainless steel (point style 1)
Kanülengröße
26s ga (cone tip)
Beschreibung
gastight
Leistungsmerkmale
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 203076
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
100 μL
Kompatibilität
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Rechtliche Hinweise
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)