Über diesen Artikel
Lineare Formel:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.41
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
3590103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥98.0% (31P-NMR)
refractive index
n20/D 1.470
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
InChI key
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Phosphitylation reagent used in nucleotide synthesis by the phosphite method ; Phosphitylation of other compounds
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-Tetraisopropylphosphorodiamidit
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
119.3 °F - closed cup
flash_point_c
48.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
W. Bannwarth et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 175-175 (1987)
Y. Jl et al.
Tetrahedron, 46, 487-487 (1990)
W. Bannwarth et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 1517-1517 (1988)